Merck
635960
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminophenol
97%
Synonim(y):
2-Hydroxyphenyl carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminophenol
Wybierz wielkość
5 G
560,00 zł
560,00 zł
Cena katalogowa1120,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
560,00 zł
Cena katalogowa1120,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
140-144 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Klucz InChI
UQLYDIDMLDTUDL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)