Merck
634069
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-bromobenzylamine
97%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromobenzylamine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
50-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)