Przejdź do
391638
Dimethylphosphoramidous dichloride
97%
Synonim(y):
(Dichlorophosphanyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dichlorophosphine, Dichloro(dimethylamido)phosphorus, Dichloro(dimethylamino)phosphine, Dichloro-N,N-dimethylaminophosphine, N,N-Dimethylphosphoramidous dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NPCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
density
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2NP/c1-5(2)6(3)4/h1-2H3
InChI key
XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylphosphoramidous dichloride (dimethylaminodichlorophosphine) is a phosphorus chloride derivative. It exists in two stable isomers, a gauche-conformer with C1 symmetry and anti-conformer with Cs symmetry. Its synthesis has been reported. Molecular conformation has been investigated through correlation between the 35Cl NQR frequencies and charge on the chlorine atoms. Its vibrational spectra has been studied. Its reaction with SO2 has been investigated. It participates in the synthesis of [(dimethylamino)phosphoryl] bis(difluoromethylene)phosphonate.
Application
Dimethylphosphoramidous dichloride (N,N-dimethylamidodichlorophosphite) may be used in the synthesis of the following:
  • N,N-dimethylamidotetrachlorophosphorane
  • O-propylchloroformimino-N,N-dimethylamidochlorophosphate
  • 1,3-bisarylsulphonyl-1,3,2,4-diazadiphosphetidines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
362891538124408395
description
97%
description
97%
description
reagent grade, 97%
description
-
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
150 °C (lit.)
bp
179 °C (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.362 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)