Merck
179698
Sigma-Aldrich
(−)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate
98%
Synonim(y):
(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure, (−)-Diacetone-2-keto-L-gulonic acid, 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid, Dikegulac
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O7 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
mp
88-90 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
Klucz InChI
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3