Merck
633704
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
258-262 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(14)15)13-12-8/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
QEOVHDPWTQAMLB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)