Merck
633623
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloroisatin
≥95%
Wybierz wielkość
1 G
625,00 zł
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
625,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
218-223 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)