Kluczowe dokumenty
633267
Dicyclohexylcarbodiimide solution
60 wt. % in xylenes
Synonim(y):
N,N′-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], DCC, NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
stężenie
60 wt. % in xylenes
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
Klucz InChI
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Coupling agent for generation of graphene and graphene oxide sheets supported on silica
Endophytic bacterium L14 biomass inhibitor
Used to produce:
- Multifunctional aqueous nanocrystals stabilized by hyperbranched polyglycerol
- MnO2 nanosheets attached to Au nanoparticles on carbon nantubes
- Functionalized single-walled carbon nantotube arrays
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?