Merck
633216
Sigma-Aldrich
5,5′′′′′-Dihexyl-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′:5′′′,2′′′′:5′′′′,2′′′′′-sexithiophene
electron donor for OPV devices
Synonim(y):
α,ω-Dihexylsexithiophene, DH-6T
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H38S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
chlorobenzene: soluble (soluble)
chloroform: slightly soluble
methylene chloride: slightly soluble
Energia orbitalna
HOMO 5.2 eV 
LUMO 2.9 eV 
Wydajność urządzenia OPV
ITO/DH6T/PC61BM/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.027 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.18 V
  • Fill Factor (FF): 0.33
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.002 %
ITO/PEDOT:PSS/DH6T/PC61BM/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.04 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.24 V
  • Fill Factor (FF): 0.36
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.004 %
ITO/PEDOT:PSS/DH6T:PC61BM (1:1)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.097 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.36 V
  • Fill Factor (FF): 0.24
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.01 %
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.13 cm2/V·s)
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4ccc(s4)-c5ccc(s5)-c6ccc(CCCCCC)s6
InChI
1S/C36H38S6/c1-3-5-7-9-11-25-13-15-27(37-25)29-17-19-31(39-29)33-21-23-35(41-33)36-24-22-34(42-36)32-20-18-30(40-32)28-16-14-26(38-28)12-10-8-6-4-2/h13-24H,3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
QCMASTUHHXPVGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5,5′′′′′-Diheksylo-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′:5′′′,2′′′′:5′′′′,2′′′′′-sexithiophene (DH6T) to oligotiofen podstawiony alkilami, który może być stosowany jako półprzewodnik organiczny. Jego ruchliwość polowa wynosi 1 cm2/Vs, co czyni go odpowiednim aktywnym materiałem warstwowym w zastosowaniach elektronicznych i optoelektronicznych.[1][2]
Zastosowanie
DH6T może być stosowany jako cząsteczka donorowa typu p do produkcji organicznych urządzeń elektronicznych, takich jak organiczne tranzystory polowe (OFET), tranzystory cienkowarstwowe (TFT) i organiczne ogniwa słoneczne (OSC).[3][4][5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photovoltaic performance of organic solar cells based on DH6T/PCBM thin film active layers
Muhammad FF and Sulaiman K
Thin Solid Films, 519(15), 5230-5233 (2011)
Relationship between molecular structure and electrical performance of oligothiophene organic thin film transistors
Halik M, et al.
Advanced Materials, 15(11), 917-922 (2003)
Photovoltaic performance of organic solar cells based on DH6T/PCBM thin film active layers
Muhammad, F. F.; et al.
Thin Solid Films, 519, 5230-5233 (2011)
All organic near ultraviolet photodetectors based on bulk hetero-junction of P3HT and DH6T
Shalu C, et al.
Semiconductor Science and Technology, 33(9), 095021-095021 (2018)
High Hole Mobility and Thickness-Dependent Crystal Structure in alpha, omega-Dihexylsexithiophene Single-Monolayer Field-Effect Transistors
Mannebach EM, et al.
Advances in Functional Materials, 23(5), 554-564 (2013)
Produkty
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zobacz wszystko