Merck
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylthiophene
97%
Synonim(y):
1-(4-Methyl-2-thienyl)ethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5600 (lit.)
tw
108-109 °C (lit.)
gęstość
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)