Merck
900836
Sigma-Aldrich
4-(1,2,2-Triphenylethenyl)benzaldehyde
Synonim(y):
4-(1,2,2-Triphenylvinyl)benzaldehyde
Wybierz wielkość
500 MG
742,00 zł
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
742,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Poziom jakości
Formularz
powder
rozpuszczalność
organic solvents: soluble (THF, DCM, DMF, DMSO)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(C(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
Klucz InChI
NUUXDUCNYZQXNU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
AIE (aggregation-induced emission)-active building block.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A tetraphenylethene-substituted pyridinium salt with multiple functionalities: synthesis, stimuli-responsive emission, optical waveguide and specific mitochondrion imaging.
Zhao N, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(31), 4640-4646 (2013)
A highly sensitive fluorescent sensor with aggregation-induced emission characteristics for the detection of iodide and mercury ions in aqueous solution.
Zhang RX, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(44), 10479-10485 (2016)
Luminogenic materials constructed from tetraphenylethene building blocks: Synthesis, aggregation-induced emission, two-photon absorption, light refraction, and explosive detection.
Rongrong H, et al.
Journal of Material Chemistry C, 22(1), 232-240 (2012)