Merck
632775
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
97%
Synonim(y):
1-(Trimethylsilyl)-2-morpholino acetylene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
bp
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
Klucz InChI
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)