Przejdź do
11955
Bengal Rose B bound to Polystyrene
200-400 mesh, ~0.1 mmol/g, resin loading
Synonim(y):
Rose bengal B bound to polystyrene
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Quality Segment
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
200-400 mesh
capacity
~0.1 mmol/g, resin loading
Other Notes
Sales restrictions may apply
Heterogenous photo-sensitizer for the generation of singlet oxygen used in photooxygenation reactions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)