Merck
631310
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
221,00 zł
5 G
730,00 zł
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
221,00 zł
5 G
730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
127-131 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C10H12O5/c1-14-7-3-6(5-9(11)12)4-8(15-2)10(7)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)