Merck
630659
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl carbonate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4990 (lit.)
bp
67-70 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carbonate
phenoxy
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c1-2-8-12-10(11)13-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Klucz InChI
ORUWSEKEVGOAQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Węglan allilofenylu można otrzymać w reakcji chloroformianu fenylu i alkoholu allilowego w obecności pirydyny.
Zastosowanie
Węglan allilofenylu może reagować z (2-alkenylo)fenyloizocyjanianem, katalizowanym układem P(0)/Cu(I) , dając odpowiedni indol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
?Selective synthesis of carbamate protected polyamines using alkyl phenyl carbonates"
Pittelkow M, et al.
Synthesis, 2002(15), 2195- 2202 (2002)
"A New Pd0?CuI Bimetallic Catalyst for the Synthesis of Indoles from Isocyanates and Allyl Carbonates"
Kamijo S and Yamamoto Y
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 114(17), 3364-3367 (2002)