Kluczowe dokumenty
616958
Enalaprilat-(phenyl-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
353.34 by atom % calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D
Klucz InChI
LZFZMUMEGBBDTC-HJJZLVALSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?