Merck
579025
Sigma-Aldrich
Acetanilide-d8
98 atom % D
Synonim(y):
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide-2,2,2-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CONHC6D5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
gęstość
1.290 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
FZERHIULMFGESH-JGUCLWPXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)