Merck
616478
Sigma-Aldrich
2,6-Dinitrotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2,6-Dinitrotoluene-(methyl-d3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D3H3N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
56-61 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i1D3
Klucz InChI
XTRDKALNCIHHNI-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3