Kluczowe dokumenty
616125
Decanoic-10,10,10-d3 acid
99 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Capric acid-10,10,10-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CH2)8CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
Klucz InChI
GHVNFZFCNZKVNT-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Pamela Brunswick et al.
Journal of chromatography. A, 1598, 113-121 (2019-04-17)
A high resolution mass spectrometry method was developed for the environmental impact monitoring of oil spill dispersants. Previously reported instability of dioctyl sulfosuccinate (DOSS) dispersant tracer was addressed by the new procedure. The method monitors both DOSS and its degradation
Pamela Brunswick et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 55(7), 788-799 (2020-04-01)
Observations made for the analysis of the oil spill dispersant tracer dioctyl sulfosuccinate (DOSS) during LC50 toxicity testing, highlighted a stability issue for this tracer compound in seawater. A liquid chromatography high-resolution quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC/QToF) was used to