Merck
347450
Sigma-Aldrich
Lithium deuteroxide solution
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
Synonim(y):
Deuterotlenek litu (3N w D2O)
Wybierz wielkość
100 G
2028,72 zł
2028,72 zł
Cena katalogowa2140,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
2028,72 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
2028,72 zł
Cena katalogowa2140,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
7.5 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.363
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Klucz InChI
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)