Merck
615498
Sigma-Aldrich
D-Glucose-3-d1
97 atom % D
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-3-d1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6DH11O6
Masa cząsteczkowa:
181.16
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
97 atom % D
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H][C@@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i4D
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-XVKSOXPJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)