Przejdź do zawartości
616796
Salicylic acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid-d6
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D6O3
Masa cząsteczkowa:
144.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
200-712-3
NACRES:
NA.11
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
211 °C
mp
158-161 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UDDMDDBKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)