Przejdź do
552003
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-C-d7, Dextrose-C-d7
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3180,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 220,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 350,00 zł
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
41 920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5D7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+7
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
General description
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 is a stable isotopes and simple sugar containing six carbon atoms in the cyclic form.
Application
D-glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 can be used:
  • As a dopant in the process of controlling the quality of grape juice contaminated by apple juice using electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry [ESI (-) FT-ICR MS].
  • To quantify the physical and chemical recycling of glucose by measuring the difference in their metabolism.
  • In combination with D2O to increase the lipid production by reducing the D-H exchange.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
389374706663552151
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (HPLC)
assay
99% (CP)
mass shift
M+7
mass shift
M+6
mass shift
M+7
mass shift
M+13
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)