Przejdź do
616338
D-Glucose-d12
97 atom % D
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-d12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D12O6
Masa cząsteczkowa:
192.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
≥99% (HPLC)
Mass shift:
M+12
Form:
powder
4230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC([2H])(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@@]([2H])(O[2H])[C@]1([2H])O[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QIRXRFCNSA-N
Application
D-Glucose-d12 has been used as a stable isotope internal standard to study the metabolic pathways of carbon substrates and to understand the complex physiological systems in single cells of microbial communities using Raman microspectroscopy, coupled with deuterium isotope probing (Raman-DIP).
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
297046389374282650
description
97 atom % D
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
mass shift
M+12
mass shift
M+1
mass shift
M+6
mass shift
M+2
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥99% (HPLC)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)