Merck
614904
Sigma-Aldrich
Methane-d3-thiol
98 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
CD3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
51.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3
Klucz InChI
LSDPWZHWYPCBBB-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
Standard 5 g quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 15 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel hose adapter Z14,683-8 or stainless steel body mini gas regulator Z51,354-7 is recommended.
Informacje prawne
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jared A Wiig et al.
Nature communications, 6, 8034-8034 (2015-08-12)
Carbide insertion plays a pivotal role in the biosynthesis of M-cluster, the cofactor of nitrogenase. Previously, we proposed a carbide insertion pathway involving methyltransfer from SAM to a FeS precursor and hydrogen abstraction from this methyl group that initiates the