Merck
543764
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
98%
Wybierz wielkość
1 G
296,25 zł
296,25 zł
Cena katalogowa395,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5FO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI key
JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
assay
98%
mp
257-259 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro, ketone
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
391921C47809484652
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
257-259 °C (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
mp
192-194 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
bromo, carboxylic acid
Application
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid may be used as a matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) matrix for the trace analysis of areca alkaloids in human plasma.]
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new matrix for analyzing low molecular mass compounds and its application for determination of carcinogenic areca alkaloids by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry.
Feng CH and Lu CH.
Analytica Chimica Acta, 649(2), 230-235 (2009)