Merck
613959
Sigma-Aldrich
Methanethiol-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Methyl mercaptan-d4
About This Item
Wzór liniowy:
CD3SD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3/hD
Klucz InChI
LSDPWZHWYPCBBB-GUEYOVJQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup