Merck
613525
Sigma-Aldrich
1,3-Propane-d6-diol
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HOCD2CD2CD2OH
Masa cząsteczkowa:
82.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
tw
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Klucz InChI
YPFDHNVEDLHUCE-NMFSSPJFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.00 °C - closed cup