Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.602 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChI key
RQFUZUMFPRMVDX-NMFSSPJFSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description ≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer | description 98 atom % D | description 99 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) - | technique(s) protein expression: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.602 g/mL at 25 °C | density 0.916 g/mL at 25 °C | density 1.118 g/mL at 25 °C | density - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?