Przejdź do
487139
Gadolinium(III) chloride solution
suitable for NMR (reference standard), water 1 %, DSS 0.1 %, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
GdCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.61
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
DSS, 0.1% , water, 1%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gadolinium
concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Features and Benefits
Gradient shimming
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
612588703656612553
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
-
format
single component solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gadolinium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gadolinium(III) chloride solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)