opis
15N depleted
czystość izotopowa
99.99 atom % 14N
Postać
gas
tw
-33 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[14NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+0
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-IGMARMGPSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2