Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
vapor density
0.6 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
10 atom % 15N
assay
99% (CP)
mol wt
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 atom % 15N | description 98 atom % 15N | description 99 atom % D | description 98 atom % 15N |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 10 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+9 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp −33 °C (lit.) | bp −33 °C (lit.) | bp 3-4 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) |
| mp −78 °C (lit.) | mp −78 °C (lit.) | mp −117 °C (lit.) | mp −6 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia-15N
Słowo ostrzegawcze
Danger-Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13767-16-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?