Merck
608505
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-13C,α-d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
p-Anis(aldehyde-13C,d)
About This Item
Wzór liniowy:
H3CO-C6H4-13CDO
Masa cząsteczkowa:
138.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
Klucz InChI
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)