Przejdź do
SRA1
Anisaldehyde solution
≥97.5% purity (GC), liquid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Anisaldehyde solution,
description
Spray reagent
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Excellent reagent for detecting a wide variety of natural products on TLC plates: steroids, prostaglandins, carbohydrates, phenols, glycosides, sapogenins, antibiotics, mycotoxins, antioxidants, etc. A range of colors is produced on heating, adding a qualitative aspect to the detection process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93770B8438B8563
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥97.5% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
description
Spray reagent
description
-
description
-
description
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
52.0 °F - closed cup
flash_point_c
11.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)