Przejdź do
491985
Succinic acid-13C4
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butanedioic acid-13C4
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
4810,00 zł
3367,00 zł
250 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
5390,00 zł
3773,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO213C13CH213CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
3367,00 zł
Cena katalogowa4810,00 złZaoszczędź 30%
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
room temp
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-JCDJMFQYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
293075491977485349
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+2
mass shift
M+2
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)