607541
2-Ketobutyric acid-13C4,3,3-d2 sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
α-Keto-butyric acid-4-13C4-3,3-d2 sodium, α-Ketobutyric acid-4-13C4-3,3-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-13C4,3,3-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-13C4,3,3-d2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2+1D2,3+1,4+1;;
Klucz InChI
PVLJVKQSCAHPPR-WVMSAXHDSA-M
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.