Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-937-8
Beilstein/REAXYS Number:
3631701
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
210 °C
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 2-oxobutyrate can be used in the preparation of metal complexes such as lanthanide poly(imino carboxylate) complexes and half-sandwich complexes of (S)-1-amino-2-(methoxymethyl)-pyrrolidine. It can also be used in the synthesis of antiviral agents, 6-azapyrimidine-2′-deoxy-4′-thionucleosides.
Substrate for the determination of lactate dehydrogenase isoenzymes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?