Kluczowe dokumenty
60713
Ketene diethyl acetal
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
1,1-Diethoxyethene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
471200
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414
bp
49-50 °C (lit.)
gęstość
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=C)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)