Przejdź do
707228
Melamine-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H6N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
11316300
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
mass shift
M+3
SMILES string
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32666709263491667
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % 13C
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
assay
95% (CP)
assay
-
assay
95% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
-
mp
−94 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melamine-13C3
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Urinary tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1173022-88-2
CAS No.
1173022-88-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)