Przejdź do
592889
Melamine-(triamine-15N3)
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
Synonim(y):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H615N3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.10
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine)
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine)
assay
≥97% (CP)
mol wt
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
80038
description
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
description
analytical standard
isotopic purity
<20 atom % 15N (triazine), >80 atom % 15N (triamine)
isotopic purity
-
assay
≥97% (CP)
assay
≥95.0% (GC)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mol wt
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melamine-(triamine-15N3)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Urinary tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
287476-11-3
CAS No.
287476-11-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)