Merck
604984
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
152.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
mp
185 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)