Merck
686557
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Isobutane-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH13CH3
Masa cząsteczkowa:
59.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1
Klucz InChI
NNPPMTNAJDCUHE-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-117.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)