Merck
604771
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
AGPKZVBTJJNPAG-XDXFPRKMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)