Merck
604364
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-13C2-furan
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
92-94 °C (lit.)
mp
-62 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]c1ccc([13CH3])o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
GSNUFIFRDBKVIE-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)