Informacje o tej pozycji
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+1
SMILES string
O[13CH2]C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2/i4+1
InChI key
XPFVYQJUAUNWIW-AZXPZELESA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Nose, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
83469-50-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?