Przejdź do
487627
2-Methylpropane-2-d
98 atom % D
Synonim(y):
Isobutane-2-d
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.13
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
vapor density
2.01 (21 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1536 mmHg ( 21 °C)
isotopic purity
98 atom % D
autoignition temp.
863 °F
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i4D
InChI key
NNPPMTNAJDCUHE-QYKNYGDISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Stainless steel regulators Z512966 or Z512974 are recommended.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900066
description
98 atom % D
description
ratio (1:99), ≥99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
−160 °C (lit.)
mp
-
bp
−12 °C (lit.)
bp
-
vapor pressure
1536 mmHg ( 21 °C)
vapor pressure
-
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-117.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-83.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)