Merck
603929
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butyric acid-1,2-13C2 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH213CH213CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
250-253 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Na+].CC[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
Klucz InChI
MFBOGIVSZKQAPD-ZPGUIXIESA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1