Kluczowe dokumenty
588547
Butyric acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butanoic acid-2-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
Klucz InChI
FERIUCNNQQJTOY-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)