Przejdź do
588555
Butyric acid-d8
98 atom % D
Synonim(y):
Butanoic acid-d8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8840,00 zł
7514,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)2CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.15
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+8
7514,00 zł
Cena katalogowa8840,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
density
1.050 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2/hD
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-FNQDQTMCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
202468-80-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)