Merck
603600
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO13CH2(13CH2)213CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
O[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
WERYXYBDKMZEQL-JCDJMFQYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
273.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
134 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)