Przejdź do
493341
1-Propanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Propyl alcohol-1-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6710,00 zł
4697,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH213CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
4697,00 zł
Cena katalogowa6710,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
603627
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
-
density
0.804 g/mL at 25 °C
density
0.820 g/mL at 25 °C
bp
97 °C (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
Kody zagrożeń
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84615-47-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)